SML2003
GSK621
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
6-Chloro-5-(2′-hydroxy-3′-methoxy-[1,1′-biphenyl]-4-yl)-3-(3-methoxyphenyl)-1,5-dihydro-2H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidine-2,4(3H)-dione, 6-Chloro-5-(2′-hydroxy-3′-methoxy[1,1′-biphenyl]-4-yl)-3-(3-methoxyphenyl)-1H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidine-2,4(3H,5H)-dione
Selecione um tamanho
R$ 898,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 898,00
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(NC1=C2N(C3=CC=C(C4=C(O)C(OC)=CC=C4)C=C3)C(Cl)=C1)N(C5=CC=CC(OC)=C5)C2=O
InChI
1S/C26H20ClN3O5/c1-34-18-6-3-5-17(13-18)30-25(32)23-20(28-26(30)33)14-22(27)29(23)16-11-9-15(10-12-16)19-7-4-8-21(35-2)24(19)31/h3-14,31H,1-2H3,(H,28,33)
chave InChI
KURYSXLJGKKDHT-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)