Documentos Principais
PRS4933
Sigma-Aldrich
Anti-JPH4 (ab2) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-JPHL1, Anti-Junctophilin 4
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 4.090,00
R$ 4.090,00
Previsão de entrega em23 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 4.090,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 4.090,00
Previsão de entrega em23 de maio de 2025
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
rat, mouse, human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... JPH4(84502)
Imunogênio
a 17 amino acid peptide near the center of human JPH4.
Ligação
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP4933.
forma física
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Alexandra Hogea et al.
The Journal of physiology, 599(7), 2103-2123 (2021-02-12)
Rat somatosensory neurons express a junctional protein, junctophilin-4 (JPH4) JPH4 is necessary for the formation of store operated Ca2+ entry (SOCE) complex at the junctions between plasma membrane and endoplasmic reticulum in these neurons. Knockdown of JPH4 impairs endoplasmic reticulum