Documentos Principais
PRS3165
Sigma-Aldrich
Anti-BCL-G antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-BCL2-like 14 (apoptosis facilitator)
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 4.090,00
R$ 4.090,00
Previsão de entrega em25 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 4.090,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 4.090,00
Previsão de entrega em25 de abril de 2025
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
rat, human, mouse
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... BCL2L14(79370)
Imunogênio
a peptide corresponding to 15 amino acids near the C-terminus of human Bcl-G.
Ligação
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3165.
forma física
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)