Documentos Principais
PLA0261
Sigma-Aldrich
Rabbit anti-BRD2 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Sinônimo(s):
D6S113E, FSH, FSRG1, KIAA9001, NAT, O27.1.1, RING3, RNF3, female sterile homeotic-related gene 1, really interesting new gene 3 protein
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 1.578,00
R$ 1.578,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 1.578,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 1.578,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:100-1:500
immunoprecipitation (IP): 2-10 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
nº de adesão
NP_005095.1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
rabbit ... BRD2(6046)
Imunogênio
The epitope recognized by PLA0261 maps to a region between residue 675 and 725 of human bromodomain containing 2 using the numbering given in entry NP_005095.1 (GeneID 6046).
forma física
Tris-buffered Saline containing 0.1% BSA containing 0.09% Sodium Azide
Outras notas
BRD2 (bromodomain-containing 2) is a nuclear mitogen-activated kinase that plays a role in transcription of cell-cycle-regulated genes by functioning as an adapter protein that recruits E2F and chromatin remodeling factors to E2F response elements.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)