Documentos
ABS1856
Sigma-Aldrich
Anticorpo antiPI3-quinase, p85
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Phosphatidylinositol 3-kinase regulatory subunit alpha, PI3-kinase regulatory subunit alpha, PI3K regulatory subunit alpha, Phosphatidylinositol 3-kinase 85 kDa alpha, PtdIns-3-kinase regulatory subunit p85-alpha
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
rat (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), rhesus monkey (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PIK3R1(5295)
Descrição geral
A subunidade alfa reguladora da fosfatidilinositol 3-quinase (UniProt: Q63787; também conhecida como subunidade alfa reguladora da PI3-quinase, subunidade alfa reguladora da PI3K, subunidade alfa reguladora da PtdIns-3-quinase, subunidade alfa reguladora da fosfatidilinositol 3-quinase de 85 kDa, subunidade p85-alfa da PI3-quinase, subunidade p85-alfa reguladora da PtdIns-3-quinase) é codificada pelo gene Pik3r1 (ID do gene: 25513) em rato. A subunidade alfa reguladora da PI3K catalisa a fosforilação do anel inositol PI(4,5)P2 na posição 3 para gerar PI(3,4,5)P3, um segundo mensageiro potente que media a sinalização de sobrevivência e a ação da insulina. A PI3 quinase é um complexo heterodimérico composto por uma subunidade reguladora de 85 kDa e uma subunidade catalítica de 110 kDa. Após a ligação do ligante ao receptor e ativação do receptor tirosina quinase, o complexo p85/p110 é recrutado para o receptor pela interação do domínio SH2 da p85 com resíduos de fosfotirosina consenso no receptor tirosina quinase. Isso permite que a subunidade catalítica p110 se aproxime mais de seus substratos lipídicos na membrana celular. A interação de um receptor tirosina quinase com a subunidade p85 alivia o efeito inibidor da p85 sobre a subunidade catalítica p110. A PI 3-quinase ativada fosforila substratos de fosfoinositol (PI) para produzir PI(3)P, PI(3,4)P2 e PI(3,4,5)P3 (PIP3). Essas moléculas agem como segundos mensageiros e recrutam serina/treonina quinases (PDK1) dependentes da PI 3-quinase e Akt do citoplasma para a membrana plasmática. A atividade da PI 3-quinase é estritamente regulada em células normais. A ativação excessiva desta via pode perturbar os mecanismos de controle do crescimento e sobrevivência celulares e contribuir para a competência metastática e resistência à quimioterapia. A ativação anormal das PI 3-quinases é observada em diversas formas de câncer. Cerca de 30% dos tumores sólidos contêm mutações na unidade catalítica de sua PI 3-quinase. A PI3 quinase desempenha um papel essencial no aumento estimulado por insulina da captação de glicose e síntese de glicogênio em tecidos sensíveis à insulina. Mutações no gene Pik3r1 são conhecidas por estarem associadas à resistência à insulina.
Especificidade
Este anticorpo policlonal detecta a subunidade reguladora p85 da PI3 quinase em diversas espécies. Seu alvo é um epítopo com 18 aminoácidos da região da extremidade C.
Imunogênio
Peptídeo linear conjugado com KLH correspondente a 18 aminoácidos da região C-terminal da subunidade reguladora p85 da PI-3 quinase alfa.
Aplicação
Análise por imunoprecipitação: 2,5 µg de um lote representativo detectaram PI3 quinase, p85, em lisado de células jurkat.
Categoria de pesquisa
Sinalização
Detecte PI 3-quinase alfa, unidade p85 usando este anticorpo policlonal de coelho antiPI3 quinase, p85, N.° do cat. ABS1856, que foi testado em imunoprecipitação e western blot.
Qualidade
Avaliado por western blot em lisado de células Raji.
Análise de western blot: uma diluição de 1:1.000 deste anticorpo detectou PI3-quinase, p85 em 10 µg de lisado de células Raji.
Descrição-alvo
aproximadamente 80 kDa observado; 83,53 kDa calculado. Bandas não caracterizadas podem ser observadas em um ou mais lisados.
Ligação
Substitui: 06-195
forma física
Anticorpo policlonal de coelho purificado em tampão contendo Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM com 0,05% de azida sódica.
Purificado por afinidade
Armazenamento e estabilidade
Estável por 1 ano a 2-8 °C a partir da data de recebimento.
Outras notas
Concentração: consulte a ficha de informações específica do lote.
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Not finding the right product?  
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Jinwei Wang et al.
Molecular medicine reports, 23(3) (2021-01-27)
Retinoblastoma (RB) is the most common ocular malignancy that occurs during childhood. Scavenger receptor class A member 5 (SCARA5) is considered to function as an anti‑oncogene in several types of malignant tumor. The present study investigated the functional role and underlying mechanism
Kiyomi Takase et al.
Physiological reports, 11(8), e15667-e15667 (2023-04-20)
Many kinds of fish are characterized by a limited efficiency to use carbohydrates. For this reason, raw fish and mixed feed containing a lot of fish meal have been used as feed for fish farming. However, continuing to use high-protein
Qiaoni Hu et al.
Journal of biochemical and molecular toxicology, 37(1), e23220-e23220 (2022-09-13)
We have identified that hydrogen sulfide (H2 S), a gaseous mediator, plays a crucial role in antioxidative, anti-inflammatory, and cytoprotective effects on uranium (U)-triggered rat nephrotoxicity. Pyroptosis is a special mode of inflammation and programmed cell death involved in the