Documentos Principais
PLA0169
Sigma-Aldrich
Rabbit anti-NEK9 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Sinônimo(s):
DKFZp434D0935, MGC16714, NERCC, NERCC1, NIMA (never in mitosis gene a)- related kinase 9, NIMA-related kinase 9, NIMA-related kinase Nek8, Nek8, nercc1 kinase, never in mitosis A-related kinase 9, nimA-related kinase 8, nimA-related protein kinase 9
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 1.578,00
R$ 1.578,00
Previsão de entrega em17 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 1.578,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 1.578,00
Previsão de entrega em17 de abril de 2025
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
grau
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): 2-5 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
nº de adesão
NP_149107.3
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
rabbit ... NEK9(91754)
Imunogênio
The epitope recognized by PLA0169 maps to a region between residue 929 and 979 of human NIMA related kinase 9 using the numbering given in entry NP_149107.3 (GeneID 91754).
forma física
Tris-buffered Saline containing 0.1% BSA containing 0.09% Sodium Azide
Outras notas
NEK9 is a member of the NIMA-related serine/threonine kinases that play a role in mitotic progression. NEK9 plays a specific role in spindle organization and is necessary for accurate chromosome segregation. NEK9 may cooperate with the Ran-GTPase to regulate spindle formation. NEK6 and NEK7 are downstream substrates of NEK9 and may function cooperatively with NEK9 in mitotic spindle formation and maintenance.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)