PLA0119
Rabbit anti-NONO Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Sinônimo(s):
52 kDa subunit, 54 kDa nuclear RNA- and DNA-binding protein, 54-kD, 55 kDa nuclear protein, DNA-binding p52/p100 complex, MRXS34, NMT55, NRB54, NonO protein, Nuclear RNA-binding protein, P54, P54NRB, PPP1R114, non-Pou domain-containing octamer (ATGCAAAT) binding protein, p54(nrb), protein phosphatase 1, regulatory subunit 114
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
grau
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
reatividade de espécies
rat, mouse, human
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
immunoprecipitation (IP): 1- 4 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
nº de adesão
NP_031389.3
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
rabbit ... NONO(4841)
Imunogênio
forma física
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)