P9864
PTP-β human
≥90%, recombinant, expressed in E. coli K12, GST-tagged, buffered aqueous glycerol solution, ≥50,000 units/mg protein
Sinônimo(s):
Protein Tyrosine Phosphatase-β
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in E. coli K12
Ensaio
≥90%
Formulário
buffered aqueous glycerol solution
atividade específica
≥50,000 units/mg protein
peso molecular
~250 kDa
nº de adesão UniProt
aplicação(ões)
cell analysis
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... PTPRB(5787)
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
by a Network-Regularized Logistic
Regression Method