P9436
Pectin, esterified potassium salt from citrus fruit
extent of labeling: 55-70% esterified
Sinônimo(s):
Pectic acid, potassium salt, Potassium pectate
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
citrus
Formulário
powder
Extensão da rotulagem
55-70% esterified
Descrição geral
Aplicação
- in enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)[2]
- in the determination of optimum pH of pectate lyase 10A (Pel10Acm) activity and in high-performance anion-exchange chromatography (HPAEC) as a part of Pel10Acm assays[3]
- to compare its gel properties with that of pectin extracted from sunflower head residues[4]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?