P3889
Polygalacturonic acid
≥85% (titration), from oranges
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
oranges
Ensaio
≥85% (titration)
Formulário
powder
cor
white to brown
pf
60 °C
solubilidade
aqueous NaOH: 1%, clear to hazy
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
O1[C@@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]1C(=O)O)O)O)O)O
InChI
1S/C6H10O7/c7-1-2(8)4(5(10)11)13-6(12)3(1)9/h1-4,6-9,12H,(H,10,11)/t1-,2+,3+,4-,6-/m0/s1
chave InChI
AEMOLEFTQBMNLQ-BKBMJHBISA-N
Descrição geral
Aplicação
- in the preabsorption of 2F4 primary antibody solution[3]
- as a substrate to determine polygalacturonase activity[4]
- in the preparation of oligogalacturonates mixture which is used as a substrate to determine the specificities of different acetylesterases[5]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
To measure pectinase activity, a titrimetric stop reaction assay is used. One unit of pectinase will liberate 1 μmol of galacturonic acid from poly-galacturonic acid per hour at pH 4.0 at 25 °C.