P9249
Monoclonal Anti-p53−Biotin antibody produced in mouse
~1 mg/mL, clone DO-1, ascites fluid, buffered aqueous solution
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
biotin conjugate
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
DO-1, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~53 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: 5-10 μg/mL using human A431
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using human A431 cell extracts
Isotipo
IgG2a
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TP53(7157)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade
For extended storage, freeze in working aliquots.
Repeated freezing and thawing, or storage in “frostfree”freezers, is not recommended. If slight turbidity occurs upon prolonged storage, clarify the solution by centrifugation before use. Working dilution samples should be discarded if not used within 12 hours.
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
p53 regulates gene expression, cell cycle control and functions as a tumor suppressor. Inactivation of p53 is closely tied to cancer development.