P9129
5-Pregnen-3β-ol-20-one
≥98%
Sinônimo(s):
3β-Hydroxy-5-pregnen-20-one, Pregnenolone
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Ensaio
≥98%
Formulário
powder
solubilidade
ethanol: soluble 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
grupo funcional
ketone
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@]12CC=C3C[C@@H](O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@@]24[H])C(C)=O
InChI
1S/C21H32O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h4,15-19,23H,5-12H2,1-3H3/t15-,16-,17+,18-,19-,20-,21+/m0/s1
chave InChI
ORNBQBCIOKFOEO-QGVNFLHTSA-N
Informações sobre genes
human ... SERPINA6(866)
rat ... Ar(24208)
Aplicação
- as a substrate for 3β-HSD at a concentration of 1 μg/mL to study the time-dependent effect of reduced oxygen tension on 3β-hydroxysteroid dehydrogenase (3β-HSD) activity[1]
- as a progestin precursor to study the effects of splenic macrophages on progestin secretion of luteal cells[2]
- in the testicular interstitial cell culture medium at a concentration of 15mg/mL[3]
Ações bioquímicas/fisiológicas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?