Documentos Principais
P7174
Finnpipette® pipette tips
Finntip 1000, non-sterile
Selecione um tamanho
10 EA
R$ 936,00
R$ 936,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 EA
R$ 936,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
R$ 936,00
Check Cart for Availability
Materiais
blue
esterilidade
non-sterile
Características
barrier: no
embalagem
pack of 960 ea (Racks)
fabricante/nome comercial
Finn 9401110
Comprimento
7.1 cm
volume máximo
1 mL
faixa de volume
100-1000 μL
Categorias relacionadas
Características e benefícios
  • Enables accurate and precise pipetting
  • Designed for liquid handling with a uniform smooth surface
  • A hydrophobic surface prevents liquid retention
  • The rack packaging option has color-coding
Outras notas
Browse all pipette tips
Informações legais
Finnpipette is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)