Documentos Principais
P8800
Sigma-Aldrich
Heptaethylene glycol monododecyl ether
Sinônimo(s):
C12E7, Dodecylheptaglycol, Polyoxyethylene (7) lauryl ether
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)11(OCH2CH2)7OH
Número CAS:
Peso molecular:
494.70
Beilstein:
1916066
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161900
descrição
non-ionic
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C26H54O8/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-28-15-17-30-19-21-32-23-25-34-26-24-33-22-20-31-18-16-29-14-12-27/h27H,2-26H2,1H3
chave InChI
DWHIUNMOTRUVPG-UHFFFAOYSA-N
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)