P7425
Tetraethylene glycol monodecyl ether
~97% (GC)
Sinônimo(s):
C10E4, Decyl tetraethylene glycol ether, Decyltetraglycol
About This Item
Produtos recomendados
descrição
non-ionic
Ensaio
~97% (GC)
peso molecular
334.49 g/mol
p.e.
288-290 °C (lit.)
densidade
0.96 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C18H38O5/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-20-13-15-22-17-18-23-16-14-21-12-10-19/h19H,2-18H2,1H3
chave InChI
ASMWIUUCZFNLHL-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?