Documentos Principais
P6804
Sigma-Aldrich
Microcapillary pipettes, positive displacement
volume range 1-10 μL
Sinônimo(s):
Positive Displacement Pipettes
Selecione um tamanho
1 PKG
R$ 694,00
R$ 694,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 PKG
R$ 694,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
R$ 694,00
Check Cart for Availability
Materiais
glass
embalagem
pack of 100 ea
fabricante/nome comercial
Drummond Scientific 5-000-1001-X10
capacidade
10 μL
faixa de volume
1-10 μL
Descrição geral
Calibrated glass microcapillary pipettes with separate stainless steel plunger wires. Not damaged by dry sterilization above 400 °F (205 °C). Pipette 50% glycerol solutions accurately without aerosol formation. Single-use disposable pipette and plunger to avoid cross-contamination.
Aplicação
Designed specifically for use in PCR work
Embalagem
Package contains 100 pipettes, 100 plunger wires, and one reusable ring-style handle.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)