Documentos Principais
P6543
PARAFILM® M
roll size 20 in. × 50 ft
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 1.071,00
R$ 1.071,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 1.071,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122410
NACRES:
NB.35
R$ 1.071,00
Check Cart for Availability
Materiais
film (thermoplastic)
esterilidade
non-sterile
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Parafilm PM998
Parâmetros
-45-+50 °C temp. range
L × C
50 cm × 16 m
tamanho do rolo
20 in. × 50 ft
Descrição geral
O PARAFILM estica até 200% e se adere até mesmo ao redor de formatos e superfícies irregulares. O filme de vedação é isento de plastificantes e é composto principalmente por poliolefinas e ceras de parafina. O PARAFILM M é resistente por até 48 horas contra várias substâncias polares, p. ex., soluções salinas, ácidos inorgânicos e soluções alcalinas.
Proteja a integridade das aplicações de pesquisa com uma barreira firme contra umidade, que possui uma vedação forte e não solta da vidraria, mesmo com a desgaseificação
Reduza o risco de adulteração de dados com uma cobertura que é inodora, incolor e semitransparente
Evita a umidade e a perda de volume devido à composição do material e vedação bem apertada
Material flexível e autovedante que permite adesão ao redor de formatos e superfícies irregulares
Estica mais que 200% do comprimento original
Resistente por até 48 horas contra muitas substâncias polares, como soluções salinas, ácidos inorgânicos e soluções alcalinas
Permeabilidade
Oxigênio: (ASTM 1927-98) 150 cc/m² d a 23 °C e 50% UR
Dióxido de carbono: (Método IV modulado) 1200 cc/m² d a 23 °C e 0% UR
Vapor de água: (ASTM F1249-01)
Plano: 1 g/m² d a 38 °C e 90% UR
Rugoso: 1 g/m² d a 38 °C e 90% UR
Efeitos de reagentes comuns
Permanganato de potássio
5%: Nenhum efeito aparente, exceto coloração marrom-escura permanente em 18 horas
0,1%: Igual a 5%, exceto cor levemente mais clara
Solução de iodo (0,1 N)
Nenhum efeito, exceto coloração marrom em 18 horas
Álcool etílico (95%)
Nenhum efeito aparente, exceto um pouco de branqueamento superficial em 24 horas
Nenhum efeito aparente em 24 horas:
Ácido clorídrico conc. (12 N) dil. (5 N)
Ácido sulfúrico conc. (36 N) dil. (5 N)
Ácido nítrico conc. (16 N) dil. (5 N)
Hidróxido de sódio conc. (22%)
Hidróxido de amônio conc. (28% NH<sub>3</sub>)
Solução salina (NaCl) (20%)
Álcool isopropílico (99%)
Não recomendado para uso com solventes aromáticos e alifáticos não polares, clorados
O filme fica macio e pegajoso entre cerca de 130 °F a 150 °F (54 °C a 66 °C)
Informações legais
Parafilm is a registered trademark of Bemis Company, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Celia Jimenez-Sanchez et al.
Frontiers in microbiology, 9, 1667-1667 (2018-08-31)
Many microbes relevant to crops, domestic animals, and humans are transported over long distances through the atmosphere. Some of these atmospheric microbes catalyze the freezing of water at higher temperatures and facilitate the onset of precipitation. We collected microbes from
Akiko Hirao et al.
PloS one, 4(9), e6909-e6909 (2009-09-10)
The peripheral circadian clock in mice is entrained not only by light-dark cycles but also by daily restricted feeding schedules. Behavioral and cell culture experiments suggest an increase in glucose level as a factor in such feeding-induced entrainment. For application