Documentos Principais
P5898
Sigma-Aldrich
L-Proline-7-amido-4-methylcoumarin hydrobromide
Selecione um tamanho
50 MG
R$ 3.072,00
R$ 3.072,00
Previsão de entrega em16 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 MG
R$ 3.072,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H16N2O3 · HBr
Número CAS:
Peso molecular:
353.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.32
R$ 3.072,00
Previsão de entrega em16 de abril de 2025
Ensaio
≥98% (TLC)
Nível de qualidade
Formulário
powder
solubilidade
water: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Br.CC1=CC(=O)Oc2cc(NC(=O)[C@@H]3CCCN3)ccc12
InChI
1S/C15H16N2O3.BrH/c1-9-7-14(18)20-13-8-10(4-5-11(9)13)17-15(19)12-3-2-6-16-12;/h4-5,7-8,12,16H,2-3,6H2,1H3,(H,17,19);1H/t12-;/m0./s1
chave InChI
MMAGBLTXSIXDLZ-YDALLXLXSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)