P5333
Pleiotrophin human
≥97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in baculovirus infected Sf21 cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
HARP, HB-GAM, Heparin affinity regulatory peptide, Heparin-binding growth factor, Heparin-binding growth-associated molecule, PTN
Selecione um tamanho
R$ 5.146,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 5.146,00
Produtos recomendados
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Ensaio
≥97% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized powder
peso molecular
predicted mol wt 15.3 kDa
embalagem
pkg of 50 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... PTN(5764)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)