P4668
Praziquantel
anthelminic, neurogenic
Sinônimo(s):
2-(Cyclohexylcarbonyl)-1,2,3,6,7-11b-hexahydro-4H-pyrazino[2,1-a]isoquinolin-4-one
About This Item
Produtos recomendados
forma
powder or crystals
espectro de atividade do antibiótico
parasites
Modo de ação
cell membrane | interferes
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1CN(CC2N1CCc3ccccc23)C(=O)C4CCCCC4
InChI
1S/C19H24N2O2/c22-18-13-20(19(23)15-7-2-1-3-8-15)12-17-16-9-5-4-6-14(16)10-11-21(17)18/h4-6,9,15,17H,1-3,7-8,10-13H2
chave InChI
FSVJFNAIGNNGKK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1