Documentos Principais
P4647
Sigma-Aldrich
Poly-L-tryptophan
mol wt 1,000-5,000
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
peso molecular
1,000-5,000
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)
chave InChI
QIVBCDIJIAJPQS-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Molecular weights based on viscosity. Also assayed by MALLS
Outras notas
For additional technical information on polyamino acids please visit the Polyamino acid FAQ resource.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)