P4334
Anti-Protein Kinase Cα antibody produced in rabbit
whole antiserum
Sinônimo(s):
Anti-PKCα
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
whole antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
peso molecular
antigen 80 kDa
contém
15 mM sodium azide
reatividade de espécies
mouse, rat
técnica(s)
microarray: suitable
western blot: 1:20,000 using mouse NIH 3T3 fibroblast lysate
western blot: 1:50,000 using rat brain extract
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Prkca(18750)
rat ... Prkca(24680)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1