C2581
Anti-Cholecystokinin (26-33) (CCK-8) antibody produced in rabbit
whole antiserum
Sinônimo(s):
CCK Antibody - Anti-Cholecystokinin (26-33) (CCK-8) antibody produced in rabbit, Cck Antibody
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
whole antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
contém
15 mM sodium azide
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
competitive inhibition ELISA: 1:1000-1:2000
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:8,000 using indirect immunoperoxidase staining of human stomach
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CCK(885)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- immunohistochemistry
- double-label immunofluorescence staining
- immunocytochemistry
- ELISA immunoassay