Documentos
P2672
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) diglycidyl ether
~75%
Sinônimo(s):
Diepoxy PEG, PEG diglycidyl ether, Polyoxyethylene bis(glycidyl ether)
About This Item
Fórmula linear:
C3H5O2-(C2H4O)n-C3H5O
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161900
descrição
non-ionic
Ensaio
~75%
densidade
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
−20°C
Nota de preparo
Prepared from PEG with an average molecular weight of 3,350
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3