Ensaio
>96% (HPLC)
pb
340 °C (lit.)
pf
98-100 °C (lit.)
densidade
1.063 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
c1ccc2c(c1)ccc3ccccc23
InChI
1S/C14H10/c1-3-7-13-11(5-1)9-10-12-6-2-4-8-14(12)13/h1-10H
chave InChI
YNPNZTXNASCQKK-UHFFFAOYSA-N
substituído por
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2