P2279
Psilocin
Sinônimo(s):
4-Hydroxy-N,N-dimethyltryptamine
About This Item
Produtos recomendados
forma
powder
Nível de qualidade
controle de medicamentos
USDEA Schedule I; Home Office Schedule 1; stupéfiant (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIA (Portugal)
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)CCc1c[nH]c2cccc(O)c12
InChI
1S/C12H16N2O/c1-14(2)7-6-9-8-13-10-4-3-5-11(15)12(9)10/h3-5,8,13,15H,6-7H2,1-2H3
chave InChI
SPCIYGNTAMCTRO-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... HTR1A(3350)
rat ... Htr2a(29595) , Htr2c(25187)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3