Documentos Principais
259047
Sigma-Aldrich
4-Indolyl acetate
99%
Sinônimo(s):
4-Acetoxyindole
Selecione um tamanho
250 MG
R$ 692,00
R$ 692,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
250 MG
R$ 692,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H9NO2
Número CAS:
Peso molecular:
175.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 692,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
solid
pf
100-102 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)Oc1cccc2[nH]ccc12
InChI
1S/C10H9NO2/c1-7(12)13-10-4-2-3-9-8(10)5-6-11-9/h2-6,11H,1H3
chave InChI
ZXDMUHFTJWEDEF-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
4-Indolyl acetate has been employed as standard in a protocol for the optimization of gradient reversed phase chromatographic peak capacity for separation of small molecules[1].
Reactant for preparation of:
  • Inhibitors of HIV-1 attachment
  • Prostanoid EP3 receptor antagonist, as a novel antiplatelet agent
  • Indolyl-nitroalkanes via N-bromosuccinimide catalyzed synthesis
  • Psilocybin as a medicinal agent
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Arianne Soliven et al.
Journal of chromatography. A, 1273, 57-65 (2012-12-25)
A general protocol for optimizing peak capacity for the separation of low molecular weight molecules under gradient elution conditions has not yet been developed. By studying the effects of gradient time, flow rate, temperature, final eluent composition, and column length