P2153
Phenylacetyl coenzyme A lithium salt
~95%
Selecione um tamanho
R$ 8.569,00
Previsão de entrega em12 de maio de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 8.569,00
Previsão de entrega em12 de maio de 2025
Produtos recomendados
Ensaio
~95%
Nível de qualidade
Formulário
powder
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Li].CC(C)(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OCC1OC(C(O)C1OP(O)(O)=O)n2cnc3c(N)ncnc23)C(O)C(=O)NCCC(=O)NCCSC(=O)Cc4ccccc4
InChI
1S/C29H42N7O17P3S.Li.H/c1-29(2,24(40)27(41)32-9-8-19(37)31-10-11-57-20(38)12-17-6-4-3-5-7-17)14-50-56(47,48)53-55(45,46)49-13-18-23(52-54(42,43)44)22(39)28(51-18)36-16-35-21-25(30)33-15-34-26(21)36;;/h3-7,15-16,18,22-24,28,39-40H,8-14H2,1-2H3,(H,31,37)(H,32,41)(H,45,46)(H,47,48)(H2,30,33,34)(H2,42,43,44);;
chave InChI
BYSZOQQABOXIQX-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)