Documentos Principais
H6042
Sigma-Aldrich
n-Heptanoyl coenzyme A lithium salt
≥95% (HPLC)
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 2.376,00
R$ 2.376,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 2.376,00
About This Item
Código UNSPSC:
41106305
NACRES:
NA.51
R$ 2.376,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥95% (HPLC)
temperatura de armazenamento
−20°C
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)