P1793
Pimozide
≥98% (TLC), powder, D₂ dopamine receptor antagonist
Sinônimo(s):
1-[1-[4,4-bis(4-Fluorophenyl)butyl]-4-piperidinyl]-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
About This Item
Produtos recomendados
product name
Pimozide,
forma
powder
solubilidade
DMSO: 18 mg/mL(lit.)
chloroform: 5 mg/mL
H2O: insoluble(lit.)
originador
Teva
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccc(cc1)C(CCCN2CCC(CC2)N3C(=O)Nc4ccccc34)c5ccc(F)cc5
InChI
1S/C28H29F2N3O/c29-22-11-7-20(8-12-22)25(21-9-13-23(30)14-10-21)4-3-17-32-18-15-24(16-19-32)33-27-6-2-1-5-26(27)31-28(33)34/h1-2,5-14,24-25H,3-4,15-19H2,(H,31,34)
chave InChI
YVUQSNJEYSNKRX-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ABCB1(5243) , CACNA1G(8913) , CYP3A4(1576) , DRD1(1812) , DRD2(1813) , DRD3(1814) , DRD4(1815) , DRD5(1816) , HTR2A(3356) , HTR7(3363) , KCNH1(3756) , KCNH2(3757) , OPRD1(4985)
mouse ... Abcb1a(18671) , Abcb1b(18669)
rat ... Scnn1g(24768)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Artigos
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.