P1726
4-Phenyl-3-furoxancarbonitrile
Sinônimo(s):
Furoxan, RVC-589
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99% (TLC)
forma
powder
solubilidade
ethanol: 25 mg/mL to clear, colorless
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-][n+]1onc(-c2ccccc2)c1C#N
InChI
1S/C9H5N3O2/c10-6-8-9(11-14-12(8)13)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
chave InChI
PMYJGTWUVVVOFO-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3