P1655
Purine
Sinônimo(s):
7H-Imidazo(4,5-d)pyrimidine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98%
pf
214-217 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
c1ncc2nc[nH]c2n1
InChI
1S/C5H4N4/c1-4-5(8-2-6-1)9-3-7-4/h1-3H,(H,6,7,8,9)
chave InChI
KDCGOANMDULRCW-UHFFFAOYSA-N
Embalagem
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3