Documentos Principais
P1287
Sigma-Aldrich
2-Arachidonoyl-1-stearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine solution
10 mg/mL in chloroform
Sinônimo(s):
PC, 3-sn-Phosphatidylcholine, 2-arachidonoyl-1-stearoyl, L-α-Phosphatidylcholine, β-arachidonoyl-γ-stearoyl, L-β-Arachidonoyl-γ-stearoyl-α-lecithin
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C46H84NO8P
Número CAS:
Peso molecular:
810.13
Beilstein:
6090084
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
ID de substância PubChem:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
synthetic (organic)
Ensaio
≥98% (TLC and GC)
Formulário
liquid
concentração
10 mg/mL in chloroform
grupo funcional
phospholipid
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C46H84NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-23-25-27-29-31-33-35-37-39-46(49)55-44(43-54-56(50,51)53-41-40-47(3,4)5)42-52-45(48)38-36-34-32-30-28-26-24-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h14,16,20,22,25,27,31,33,44H,6-13,15,17-19,21,23-24,26,28-30,32,34-43H2,1-5H3/b16-14-,22-20-,27-25-,33-31-/t44-/m1/s1
chave InChI
PSVRFUPOQYJOOZ-QNPWAGBNSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)