P118
Phaclofen
solid
Sinônimo(s):
3-Amino-2-(4-chlorophenyl)propanephosphonic acid
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
Impurezas
≥97% (NMR)
cor
white
solubilidade
0.1 M HCl: 13.3 mg/mL
methanol: 19.3 mg/mL
DMSO: insoluble
cadeia de caracteres SMILES
NCC(CP(O)(O)=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C9H13ClNO3P/c10-9-3-1-7(2-4-9)8(5-11)6-15(12,13)14/h1-4,8H,5-6,11H2,(H2,12,13,14)
chave InChI
VSGNGLJPOGUDON-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... GABBR1(2550) , GABBR2(9568)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?