Documentos Principais
524529
Sigma-Aldrich
Phosphatase, Acid, Potato
Sinônimo(s):
Phosphatase, Acid, Potato
About This Item
Número CAS:
Número da licença da enzima:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.54
Formulário
lyophilized
Nível de qualidade
atividade específica
≥2 U/mg
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
solubilidade
3.2 M ammonium sulfate, pH 6.0, containing 1% BSA: soluble
6% BSA in water: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O(CC(O)C)CC#C
InChI
1S/C6H10O2/c1-3-4-8-5-6(2)7/h1,6-7H,4-5H2,2H3
chave InChI
GZCWLCBFPRFLKL-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Native potato acid phosphatase. May be used for the removal of phosphate groups from phosphoproteins, such as β-casein, ovalbumin, and pepsinogen.
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Definição da unidade
One unit is defined as the amount of enzyme that will hydrolyze 1 µmol of pNPP per min at 25°C, pH 5.6.
Reconstituição
Following reconstitution, refrigerate (4°C). Stock solutions in ammonium sulfate are stable for up to 4 months at 4°C. Stock solutions in aqueous BSA should be used immediately upon reconstitution.
Outras notas
Bingham, E.W., et al. 1976. Biochim. Biophys. Acta429, 448.
Bessey, O.A. 1946. J. Biol. Chem.164, 32.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3