P105
(±)-PPHT hydrochloride
≥98% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
(±)-2-(N-Phenethyl-N-propyl)amino-5-hydroxytetralin hydrochloride, N-0434
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
solid
cor
off-white
solubilidade
DMSO: ≥10 mg/mL
H2O: ≥2 mg/mL
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].CCCN(CCc1ccccc1)C2CCc3c(O)cccc3C2
InChI
1S/C21H27NO.ClH/c1-2-14-22(15-13-17-7-4-3-5-8-17)19-11-12-20-18(16-19)9-6-10-21(20)23;/h3-10,19,23H,2,11-16H2,1H3;1H
chave InChI
XWLCIDLCEZAOEY-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... DRD1(1812) , DRD2(1813) , DRD3(1814) , DRD4(1815) , DRD5(1816)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3