P0872
8-PIP-cAMP
≥98% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
8-Piperidinoadenosine 3′,5′-monophosphate sodium salt
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
solid
embalagem
pkg of 10 μmol
cor
white
solubilidade
H2O: freely soluble
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].Nc1ncnc2n([C@@H]3O[C@@H]4COP([O-])(=O)O[C@H]4[C@H]3O)c(nc12)N5CCCCC5
InChI
1S/C15H21N6O6P.Na/c16-12-9-13(18-7-17-12)21(15(19-9)20-4-2-1-3-5-20)14-10(22)11-8(26-14)6-25-28(23,24)27-11;/h7-8,10-11,14,22H,1-6H2,(H,23,24)(H2,16,17,18);/q;+1/p-1/t8-,10-,11-,14-;/m1./s1
chave InChI
FNCWZMQKRRKCEF-ZBMQJGODSA-M
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3