G0544
GR 103691
≥98% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
4′-Acetyl-N-[4-[4-(2-methoxyphenyl)-1-piperazinyl]butyl]-[1,1′-biphenyl]-4-carboxamide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
solid
cor
white
solubilidade
DMSO: soluble >5 mg/mL at 60 °C
originador
GlaxoSmithKline
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccccc1N2CCN(CCCCNC(=O)c3ccc(cc3)-c4ccc(cc4)C(C)=O)CC2
InChI
1S/C30H35N3O3/c1-23(34)24-9-11-25(12-10-24)26-13-15-27(16-14-26)30(35)31-17-5-6-18-32-19-21-33(22-20-32)28-7-3-4-8-29(28)36-2/h3-4,7-16H,5-6,17-22H2,1-2H3,(H,31,35)
chave InChI
JARNORYOPMINDY-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
rat ... Htr1a(24473)
Aplicação
- inducing effect on prepulse inhibition (PPI)
- suppressive effect of motor behavior in rats
- inhibitory effect on chemotaxis in newly excysted juvenile C. sinensis (CsNEJs)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3