P0369
Anti-Peroxisome Proliferator Activated Receptor α antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-PPARα
Selecione um tamanho
R$ 3.807,00
Previsão de entrega em28 de maio de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 3.807,00
Previsão de entrega em28 de maio de 2025
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 52 kDa
reatividade de espécies
mouse
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
direct immunofluorescence: 1:100
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PPARA(5465)
mouse ... Ppara(19013)
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting (1 paper)
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?