Documentos Principais
P0183
Finnpipette® pipette tips
Finntip 10, non-sterile
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
Materiais
red
red tip
esterilidade
non-sterile
Características
barrier: no
embalagem
pack of 100 ea (Bulk packed)
fabricante/nome comercial
Finn 9402151
Comprimento
15 cm
volume máximo
10 mL
faixa de volume
1-10 mL
Outras notas
Browse all pipette tips
Informações legais
Finnpipette is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)