P0157
Fosfatase, ácida
ammonium sulfate suspension, ≥200 units/mg protein (biuret)
Sinônimo(s):
(Ótimo de fosfo-hidrolase monoéster ortofosfórica ácida), Fosfatase ácida
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
ammonium sulfate suspension
atividade específica
≥200 units/mg protein (biuret)
peso molecular
111 kDa
atividade externa
Apyrase (ATPase) ≤5% of base activity
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C6H10O2/c1-3-4-8-5-6(2)7/h1,6-7H,4-5H2,2H3
chave InChI
GZCWLCBFPRFLKL-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?