P0064
PalGly
≥98% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
N-(1-Oxohexadecyl)glycine, N-Hexadecanoylglycine, Hexadecanoylaminoacetic acid, N-palmitoyl glycine
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
cor
white to off-white
solubilidade
DMSO: >10 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(CCCCCCCCCCCCCCC)NCC(O)=O
InChI
1S/C18H35NO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17(20)19-16-18(21)22/h2-16H2,1H3,(H,19,20)(H,21,22)
chave InChI
KVTFEOAKFFQCCX-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
We offer many products related to nitric oxide synthases for your research needs.