P0048
Pemoline
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-Amino-5-phenyl4(5H)-oxazolone, Phenylisohydantoin
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
controle de medicamentos
USDEA Schedule IV; Home Office Schedule 4.2; psychotrope (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
solubilidade
DMSO: 28 mg/mL
originador
Boehringer Ingelheim
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NC1=NC(=O)C(O1)c2ccccc2
InChI
1S/C9H8N2O2/c10-9-11-8(12)7(13-9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H,(H2,10,11,12)
chave InChI
NRNCYVBFPDDJNE-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
We offer many products related to dopamine receptors for your research needs.