N9407
Neuropeptide Y Fragment 3-36 human, rat
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
NPY 3-36
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Amino Acid Sequence
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Neuropeptide Y (NPY) plays a vital role in various processes like feeding behavior, anxiety, epilepsy, circadian rhythm, sleep, pain and drug addiction. It also modulates appetite, body weight and obesity. The protein has potent vasoactive effects on the cardiovascular system and controls central endocrine secretion. NPY is involved in the pathogenesis of atherosclerosis and coronary artery disease.[1][2]
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?