Documentos Principais
Z757047
Kern temperature calibration set for DBS moisture analyzer
set of 1
Sinônimo(s):
moisture sensor, moisture tester
Selecione um tamanho
1 SET
R$ 5.074,00
R$ 5.074,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 SET
R$ 5.074,00
About This Item
Código UNSPSC:
41111502
NACRES:
NB.71
R$ 5.074,00
Check Cart for Availability
embalagem
set of 1
fabricante/nome comercial
Kern DBS-A01
Descrição geral
Temperature calibration set DBS-A01 consists of measuring sensor and display device for use with Kern Moisture Analyzer DBS 60-3.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)