Documentos Principais
OH30241169
Ohaus® MB120 Mositure Analyzer
Model MB120, weighing capacity 120 g, resolution: 0.001 g, AC/DC input 210 - 2310 V, Schuko plug
Sinônimo(s):
Ohaus® Moisture Analyzer
Selecione um tamanho
1 EACH
R$ 45.957,00
R$ 45.957,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EACH
R$ 45.957,00
About This Item
Código UNSPSC:
41111500
NACRES:
NB.13
R$ 45.957,00
Check Cart for Availability
Materiais
metal weighing plate
Características
CE compliant
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Ohaus® 30241169
capacidade de pesagem faixa de medição
120 g, resolution: 0.001 g
diâmetro do tacho de pesagem
Descrição geral
Combining Speed and Precision in One Moisture Analyzer
Aplicação
Percent Moisture Determination, Percent Solid Determination, Weighing
Características e benefícios
Colour touchscreen display with intuitive icon-based navigation Fast halogen heating technology provides uniform drying for precise and repeatable results Analysis made simple: tare, add your sample, press start and see your results Robust hou
Informações legais
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)