O0766
ONO-RS-082
≥97% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-(p-Amylcinnamoyl)amino-4-chlorobenzoic acid, 4-Chloro-2-[[1-oxo-3-(4-pentylphenyl)-2-propen-1-yl]amino]-benzoic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97% (HPLC)
forma
powder
prazo de validade
Do not freeze
condição de armazenamento
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: ≥20 mg/mL
temperatura de armazenamento
room temp
InChI
1S/C21H22ClNO3/c1-2-3-4-5-15-6-8-16(9-7-15)10-13-20(24)23-19-14-17(22)11-12-18(19)21(25)26/h6-14H,2-5H2,1H3,(H,23,24)(H,25,26)/b13-10+
chave InChI
MDVFITMPFHDRBZ-JLHYYAGUSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Artigos
Phospholipase A2 (PLA2) enzymes hydrolyze glycerophospholipids, yielding arachidonic acid; inhibition targets eicosanoid biosynthesis.