O0382
Anti-Opioid δ Receptor antibody produced in rabbit
whole antiserum, lyophilized powder
Selecione um tamanho
R$ 4.333,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 4.333,00
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
whole antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
lyophilized powder
peso molecular
antigen ~55 kDa
reatividade de espécies
mouse (predicted), rat
técnica(s)
immunocytochemistry: 1:800 using PLP fixed rat brain sections
western blot: 1:800 using whole brain homogenate
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
mouse ... Oprd1(18386)
rat ... Oprd1(24613)
Descrição geral
δ-Opioid receptors (DOR) are located postsynaptically on pallidostriatal feedback neurons. DORs also modulate nociception presynaptically in the periaqueductal gray where immunolabeling of DOR has been shown to be intracellular and often associated with large dense-core vesicles. Additionally, receptor autoradiographic investigations have localized DORs to the external plexiform layer of the olfactory bulb, the nucleus accumbens, several layers of the cerebral cortex and several nuclei of the amygdala.
References
1. Goldstein, A. Trends Pharmacol. Sci., 8, 456-459 (1987).
Especificidade
Imunogênio
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?