N9914
Polynucleotide phosphorylase from Synechocystis sp.
recombinant, expressed in E. coli
Sinônimo(s):
PNPase, Polyribonucleotide Nucleotidyltransferase
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
bacterial (Synechocystis sp.)
Nível de qualidade
recombinante
expressed in E. coli
descrição
Histidine tagged
Ensaio
90% (SDS-PAGE)
Formulário
solution
atividade específica
≥500 units/mg protein
peso molecular
85 kDa
técnica(s)
cell based assay: suitable
adequação
suitable for molecular biology
aplicação(ões)
cell analysis
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)