N9879
NADase from porcine brain
≥0.007 unit/mg solid
Sinônimo(s):
DPN Nucleosidase, NAD+ glycohydrolase
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
atividade específica
≥0.007 unit/mg solid
solubilidade
insoluble
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)